O9639
Oridonin
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable