N3018
(±)-Nornicotine
≥98% (TLC), liquid
Synonyme(s) :
2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, 3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
liquid
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
Clé InChI
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
rat ... Chrna4(25590)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable