PHR3064
Nicotine Related Compound G
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Anabasine, (S)-3-(Piperidin-2-yl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1463382
Famille d'API
nicotine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1[C@@H](CCCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
MTXSIJUGVMTTMU-JTQLQIEISA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93.00 °C