MAK164
Intracellular Hydrogen Peroxide Assay
sufficient for 200 fluorometric tests (green fluorescence)
Synonyme(s) :
Hydrogen Peroxide Detection in Cells
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 200 fluorometric tests (green fluorescence)
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
aging/geriatric diseases; neurological disorders; pulmonary disorders; orthopedic diseases; cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3