Principaux documents
1.14731
Supelco
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Nom du produit
Hydrogen Peroxide Cell Test, photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
hydrogen peroxide
Plage de mesure
0.25-5.0 mg/L (H2O2)
2.0-20.0 mg/L (H2O2)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Titanyl sulfate)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric 2.0 - 20.0 mg/l H₂O₂ Spectroquant®
The method is analogous to DIN 38409-15.
This Spectroquant® Hydrogen Peroxide Cell Test allows the accurate quantification of the hydrogen peroxide concentration in disinfectant and rinsing solutions.
Method applied: In a solution acidified with sulfuric acid, hydrogen peroxide and compounds containing hydrogen peroxide react with a titanic acid ester to form yellow peroxotitanic acids which are determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Tests are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide