M1379
Methyl α-D-galactopyranoside
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
Methyl α-D-galactoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
white
Pf
116-117 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable