66940
Méthyl α-D-glucopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Méthyl α-D-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forme
crystalline powder
Activité optique
[α]20/D +157±3°, c = 10% in H2O
Conditionnement
pkg of 100 g
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Couleur
colorless
Pf
165-169 °C
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.