M7633
4-Méthylumbelliféryl α-D-galactopyranoside
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
MU-alpha-GAL
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
Clé InChI
YUDPTGPSBJVHCN-CHUNWDLHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable