L5777
N-Lauroylsarcosine sodium salt
BioXtra, ≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
Nombre d'agrégation
2
Impuretés
≤0.1% Insoluble matter
≤0.1% Phosphorus (P)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
512.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
267 °C - closed cup