L7414
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
20%, for molecular biology
Synonyme(s) :
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Description
anionic
Poids mol.
293.38 g/mol
Concentration
19-21% (Titration by HClO4)
20%
Activité étrangère
DNase, RNase, and protease, none detected
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
512.6 °F
Point d'éclair (°C)
267 °C