L2420
Monoclonal Anti-LRP1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone LRP1-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-Apolipoprotein receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Lipoprotein receptor-related protein, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LRP1-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~500 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971) , Lrp1(299858)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable