438190
Anti-LRP, Heavy Chain Mouse mAb (8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G1, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRP1(4035)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (see comments)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable