Documents
F8307
Sigma-Aldrich
FR-900098 monosodium salt
≥97% (NMR)
Synonyme(s) :
(3-(Acetylhydroxyamino)propyl)-phosphonic acid, BRN 2096083, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]-phosphonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NNaO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (NMR)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to light brown
Solubilité
H2O: ≥20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative, Gram-positive bacteria, plants, and the parasite causing the most virulent form of malaria, Plasmodium falciparum (Mammals produce isoprenoids via the mevalonate pathway). Inhibiton of the enzyme provides alternative to traditional antimalaria therapy. FR-900098 is twice more effective than fosmidomycin against various strains of P. falciparum in vitro and the closely related P. vinckei in mice.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1