CLS3401
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonyme(s) :
inserts de culture cellulaire
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 12
case of 48
Fabricant/nom de marque
Corning 3401
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
0.5 mL
Diam. de la membrane
12 mm
Taille
12 wells
Superficie
1.12 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
1.5 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Membrane translucide en polycarbonate de 10 μm d'épaisseur
- Surface traitée pour optimiser l'adhérence cellulaire
- 12 inserts par plaque 12 puits, 4 plaques par boîte
- Coloration nécessaire pour la visualisation des cellules
- Produit stérilisé par rayonnement gamma
Informations légales
En option