Principaux documents
PICM01250
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, size 24 wells, sterile
Synonyme(s) :
insert de culture tissulaire, insert perméable pour culture cellulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 50 (individually blister packaged)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Hauteur
10.5 mm
Diamètre
12 mm
Surface de filtration
0.6 cm2
Taille
24 wells
Superficie
0.6 cm2
Volume de travail
0.6 mL
Couleur
transparent membrane, when wetted
Matrice
Biopore
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
low binding surface
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : plaque 24 puits, pores de 0,4μm
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder aux milieux par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux faces de la monocouche cellulaire.
Inserts Millicell® fixes :
- Favorisent une excellente croissance cellulaire et offrent une occasion exceptionnelle d'étudier les cellules
Type de membrane :
Membrane Biopore (PTFE hydrophile)
Pour l'observation de cellules vivantes en immunofluorescence à faible adsorption protéique
Applications
Adhésion cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
Application
  • Cell Attachment
  • Cell Growth
  • Cell Differentiation
  • Immunocytochemistry
Caractéristiques et avantages
  • Promotes excellent cell growth and provides an exceptional opportunity for cell studies
  • Low protein-binding hydrophilic PTFE membrane is ideal for live cell viewing and immunofluorescent application
Informations légales
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Ming Zeng et al.
Gene, 753, 144810-144810 (2020-05-30)
Meiotic entry and progression require dynamic regulation of germline gene expression. m6A on mRNAs and recognition by YTHDC2 has been known as post-transcriptional regulatory complex, but the roles of this regulator remain unclear for meiotic initiation and progression in female
R Le Bouffant et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(10), 2579-2590 (2010-07-31)
The initiation of meiosis is crucial to fertility. While extensive studies in rodents have enhanced our understanding of this process, studies in human fetal ovary are lacking. We used RT-PCR and immunohistochemistry to investigate expression of meiotic factors in human
P Hardman et al.
Development, growth & differentiation, 35(6), 683-690 (1993-01-01)
Embryonic mouse salivary glands, pancreata, and kidneys were isolated from embryos of appropriate gestational age by microdissection, and were cultured on Biopore membrane either non-coated or coated with type I collagen or Matrigel. As expected, use of Biopore membrane
Andrea S Cupp et al.
Biology of reproduction, 68(6), 2033-2037 (2003-02-28)
The first morphological event after initiation of male sex determination is seminiferous cord formation in the embryonic testis. Cord formation requires migration of pre-peritubular myoid cells from the adjacent mesonephros. The embryonic Sertoli cells are the first testicular cells to
Tong-Dian Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 4569268-4569268 (2020-06-23)
Mono-(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) and genistein have been classified as endocrine-disrupting chemicals (EDCs) which interfere with the differentiation and development of the male reproductive system. However, how these two EDCs would affect fetal rat testis development at a low dose was
Articles
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Afficher tout