NCTC clone 929
88102702, mouse connective tissue, Fibroblast
Synonyme(s) :
Earles′s Cells, L Cells, L-929 Cells, NCTC 929 Cells, NCTC-929L Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NCTC clone 929, 88102702
Source biologique
mouse connective tissue
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 40
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage