HT29 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91072201, human colon, Epithelial
Synonyme(s) :
HT29 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human colon
Conditionnement
tube of 5 μg 91072201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072201-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, hypertriploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Secretory component of Immunoglobulin A (IgA), Carcinoembryonic antigen (CEA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage