TK6TGR
87020507, human blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
product name
TK6TGR, 87020507
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.