ES-R1-EYFP YC5/EYFP
07072002, mouse embryo. Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs.
Synonyme(s) :
ES-R 1, ES-R-1, ESR-1, ESR1
About This Item
Produits recommandés
product name
ES-R1-EYFP YC5/EYFP, 07072002
Source biologique
mouse embryo
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage