C8145
Cefsulodine sodium salt hydrate
third-generation cephalosporin antibiotic
Synonyme(s) :
7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4′-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
Clé InChI
REACMANCWHKJSM-DWBVFMGKSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves