Documents
79894
Millipore
MKTTn Novobiocin Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Salmonella spp.
Application
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
Remarque sur l'analyse
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable