B1508
Butyryl coenzyme A lithium salt hydrate
≥90%
Synonyme(s) :
Butyryl-CoA lithium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC(C)(C)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]3O
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.4Li/c1-4-5-16(34)31-21-17-22(29-12-28-21)32(13-30-17)24-18(35)19(48-50(38,39)40)14(47-24)10-45-51(41,42)49-52(43,44)46-11-25(2,3)20(36)23(37)27-7-6-15(33)26-8-9-53;;;;/h12-14,18-20,24,35-36,53H,4-11H2,1-3H3,(H,26,33)(H,27,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,38,39,40)(H,28,29,31,34);;;;/q;4*+1/p-4/t14-,18-,19-,20?,24-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
FKMUWGIOOMBTED-VLFKLNKMSA-J
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable