Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
A2056
Sigma-Aldrich
Acétyl-coenzyme A trisodium salt
≥93% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Acetyl-S-CoA, Acétyl-CoA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H35N7O17P3S · 3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
875.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥93% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)COP(OP(OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(O)=O)(O)=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.[3Na]
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);/q;+1/p-1/t13-,16-,17-,18?,22-;/m1./s1
Clé InChI
HNLIOWFIXSPFEC-WLYMNMRISA-M
Application
L′acétyl-CoA est un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert de groupes acyles. Il est formé par la décarboxylation oxydative du pyruvate dans les mitochondries, par l′oxydation des acides gras à longue chaîne ou par la dégradation oxydative de certains acides aminés. L′acétyl-CoA est le composé de départ du cycle de Krebs (ou cycle de l′acide citrique). Il sert également de précurseur clé dans la biosynthèse des lipides et de source de tous les carbones des acides gras. L′acétyl-CoA stimule l′activité de la pyruvate carboxylase. C′est un précurseur du neurotransmetteur acétylcholine. Les histone acétylases (HAT) utilisent l′acétyl-CoA comme donneur de groupe acétyle dans les réactions d′acétylation post-traductionnelle des histones et de certaines autres protéines.
Un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert de groupes acétyles.
Actions biochimiques/physiologiques
L′acétyl-CoA Un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert de groupes acyles.
L′acétyl-CoA est un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert de groupes acyles. Il est formé par la décarboxylation oxydative du pyruvate dans les mitochondries, par l′oxydation des acides gras à longue chaîne ou par la dégradation oxydative de certains acides aminés. L′acétyl-CoA est le composé de départ du cycle de Krebs (ou cycle de l′acide citrique). Il sert également de précurseur clé dans la biosynthèse des lipides et de source de tous les carbones des acides gras. L′acétyl-CoA stimule l′activité de la pyruvate carboxylase. C′est un précurseur du neurotransmetteur acétylcholine. Les histone acétylases (HAT) utilisent l′acétyl-CoA comme donneur de groupe acétyle dans les réactions d′acétylation post-traductionnelle des histones et de certaines autres protéines.
Notes préparatoires
Préparé de façon enzymatique
Autres remarques
Pour plus d′informations techniques et une liste complète de dérivatifs du coenzyme A, visitez le site de ressources sur les réactifs de transfert de groupes acyles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Virupakshi Soppina et al.
PloS one, 7(10), e48204-e48204 (2012-10-31)
The αβ-tubulin subunits of microtubules can undergo a variety of evolutionarily-conserved post-translational modifications (PTMs) that provide functional specialization to subsets of cellular microtubules. Acetylation of α-tubulin residue Lysine-40 (K40) has been correlated with increased microtubule stability, intracellular transport, and ciliary
Prabhjot Singh et al.
Protein and peptide letters, 18(5), 507-517 (2011-01-18)
The distinct biochemical function of endoplasmic reticulum (ER) protein Calreticulin (CR) catalyzing the transfer of acyl group from acyloxycoumarin to a receptor protein was termed calreticulin transacylase (CRTAase). The present study, unlike the previous reports of others utilizing CR-deficient cells
Juliette Adjo Aka et al.
Handbook of experimental pharmacology, 206, 1-12 (2011-09-01)
Lysine (K) acetylation refers to transfer of the acetyl moiety from acetyl-CoA to the ε-amino group of a lysine residue. This is posttranslational and reversible, with its level dynamically maintained by lysine acetyltransferases (KATs) and deacetylases (KDACs). Traditionally, eukaryotic KDACs
Carla Angulo-Rojo et al.
ASN neuro, 5(5), e00130-e00130 (2013-11-30)
The Notch pathway is a highly conserved signaling system essential for modulating neurogenesis and promoting astrogenesis. Similarly, the cAMP signaling cascade can promote astrocytic commitment in several cell culture models, such as the C6 glioma cell line. These cells have
Ru Li et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 43(11), 891-899 (2011-09-08)
Acetyl-CoA (AcCoA) synthetase (Acs) catalyzes the conversion of acetate into AcCoA, which is involved in many catabolic and anabolic pathways. Although this enzyme has been studied for many years in many organisms, the properties of Mycobacterium tuberculosis Acs and the
Articles
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Afficher tout
Protocoles
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the solution stability for the A2056, Acetyl Coenzyme A?
    1 answer
    1. The solution stability is reported as followed:  A solution of the product can be stored in neutral buffer or below (pH 3-7) for no longer than two weeks at -20°C when divided into aliquots. This is recommended for keeping the solution stable. It would be better to prepare fresh solutions and use soon after.
      Helpful?
  2. What is the formula weight for the Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A?
    1 answer
    1. The formula weight for the Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A, as reported on the website is for the free base with a weight of 809.57 daltons.
      Helpful?
  3. For Product No. A2056, Acetyl Coeznyme A, why is the formula weight listed on the website and the formula weight listed on the label different?
    1 answer
    1. The difference in the formula weights reported for Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A, on the website versus the label is due to the sodium and water content of the product which may vary from lot to lot.  The formula weight of the free base is reported on the website, however on the label, variations in sodium and water content will reflect differences in formula weights reported on the label for a specific lot of product.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.