A3547
Achromopeptidase from bacteria
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg solid
Synonyme(s) :
ACP, Lysyl endopeptidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1,000 units/mg solid
Poids mol.
27 kDa
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Contenu apparenté
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.
Kits d'extraction de protéines, tampons de lyse cellulaire et réactifs permettant de solubiliser les protéines à partir de cultures de cellules de bactéries, de levures et d'insectes ainsi que de plantes et de mammifères et d'échantillons de tissus.
Kits d'extraction de protéines, tampons de lyse cellulaire et réactifs permettant de solubiliser les protéines à partir de cultures de cellules de bactéries, de levures et d'insectes ainsi que de plantes et de mammifères et d'échantillons de tissus.
Kits d'extraction de protéines, tampons de lyse cellulaire et réactifs permettant de solubiliser les protéines à partir de cultures de cellules de bactéries, de levures et d'insectes ainsi que de plantes et de mammifères et d'échantillons de tissus.