50405
2-Methylbutyryl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Methylbutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
Impuretés
≤10% water
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
Clé InChI
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable