07439
Hexanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, (R)-Caproylcarnitine, n-Hexanoyl-L-carnitine, C6-Carnitine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -21±2°, c = 1 in H2O
Impuretés
≤10% water
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
VVPRQWTYSNDTEA-LLVKDONJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable