A1509
Acetyl-DL-carnitine hydrochloride
>98% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acetyl-DL-carnitine hydrochloride,
Essai
>98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
KEOLEGXENCLAMX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable