Principaux documents
12103C
Sigma-Aldrich
Sérum de veau fœtal
USA origin, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Gamme de produits
FBS Premier
Composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le SVB demeure un additif de milieu de culture très prisé, car il assure un large éventail de fonctions en culture cellulaire. Il fournit des nutriments, des facteurs de croissance et d′adhérence et protège les cellules des dommages du stress oxydant et de l′apoptose, par des mécanismes qui sont difficiles à reproduire avec des milieux sans sérum.
Application
Le sérum de veau fœtal a été utilisé comme complément dans la culture de diverses cellules, notamment :
  • les cellules PC12 cultivées dans le DMEM (Dulbecco′s modified Eagle′s medium) additionné de sérum de veau fœtal et d′autres constituants.
  • les cellules HeLa cultivées dans le RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute medium) additionné de sérum de veau fœtal et d′autres constituants.
  • les cellules BaF3 cultivées dans le RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute medium) additionné de sérum de veau fœtal et d′autres constituants.
  • les cellules primaires hippocampiques cultivées dans l′EMEM (Eagle′s minimum essential medium) additionné de sérum de veau fœtal inactivé à la chaleur et d′autres constituants.
  • Les cellules HeLa, Cos1 et Cos7 cultivées dans le DMEM (Dulbecco′s modified Eagles medium) additionné de sérum de veau fœtal et d′autres constituants.
Le sérum de veau fœtal (SVF, ou FBS en anglais) est le sérum le plus couramment utilisé en culture cellulaire en raison de sa grande valeur nutritionnelle. Bien que sa teneur en protéines soit relativement faible, le SVF est efficace pour promouvoir et maintenir la croissance des cellules de vertébrés, de mammifères et d′insectes.
Ce produit est destiné à la fabrication d′autres substances. CE PRODUIT N′EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ CHEZ L′HOMME OU POUR DES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES.
Remarque sur l'analyse
  • Ce produit a fait l′objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
R J Mark et al.
Journal of neurochemistry, 68(1), 255-264 (1997-01-01)
Peroxidation of membrane lipids results in release of the aldehyde 4-hydroxynonenal (HNE), which is known to conjugate to specific amino acids of proteins and may alter their function. Because accumulating data indicate that free radicals mediate injury and death of
Joseph E Rabinowitz et al.
Journal of virology, 76(2), 791-801 (2001-12-26)
The serotypes of adeno-associated virus (AAV) have the potential to become important resources for clinical gene therapy. In an effort to compare the role of serotype-specific virion shells on vector transduction, we cloned each of the serotype capsid coding domains
Julie L Webb et al.
The Journal of biological chemistry, 278(27), 25009-25013 (2003-04-30)
Parkinson's disease (PD) is characterized by the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and the formation of aggregates (Lewy bodies) in neurons. alpha-Synuclein is the major protein in Lewy bodies and rare mutations in alpha-synuclein cause early-onset PD.
Tadepally Lakshmikanth et al.
Cell reports, 32(3), 107923-107923 (2020-07-23)
The human immune system varies extensively between individuals, but variation within individuals over time has not been well characterized. Systems-level analyses allow for simultaneous quantification of many interacting immune system components and the inference of global regulatory principles. Here, we
D B Bregman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(21), 11586-11590 (1996-10-15)
Damage to actively transcribed DNA is preferentially repaired by the transcription-coupled repair (TCR) system. TCR requires RNA polymerase II (Pol II), but the mechanism by which repair enzymes preferentially recognize and repair DNA lesions on Pol II-transcribed genes is incompletely
Protocoles
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenu apparenté
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.