Merck
Albumine de sérum bovin (protéine BSA)
L'image représente une structure moléculaire ressemblant à une grappe de raisin constituée de différentes molécules colorées dans des tons de rouge, d'orange et de jaune.
L'albumine sérum bovin (BSA), également appelée sérum albumine bovine, est une protéine monomérique composée d'une seule chaîne d'acides aminés d'un poids moléculaire de 66,5 kDa que l'on trouve dans le sang des vaches. Composant majeur du plasma sanguin, la BSA est produite par le foie.
La BSA est couramment utilisée dans les laboratoires comme complément des milieux biochimiques et de culture tissulaire. La protéine stabilise le volume du liquide extracellulaire et sert de transporteur pour les petites molécules telles que les stéroïdes, les acides gras et les hormones thyroïdiennes. La BSA est également utilisée dans une variété d'applications industrielles et de recherche, y compris le développement de médicaments, la purification des protéines et la transformation des aliments. Elle est non toxique et non antigénique, et ne devrait donc pas provoquer de réaction immunitaire chez l'être humain ou chez d'autres animaux. Elle est donc généralement considérée comme sûre pour une utilisation en recherche et dans les applications industrielles.
Nous proposons une gamme de produits BSA qui ont été utilisés et ont fait l'objet de publications dans des articles évalués par des pairs pour diverses applications, notamment la culture cellulaire, l'IHC, l'ELISA, la cytométrie en flux, etc. Nos produits BSA conviennent aussi bien à la recherche qu'à des applications industrielles.
Aperçu du contenu
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Utiliser la BSA comme étalon protéique
La BSA est souvent utilisée comme étalon protéique pour des applications de quantification, par exemple pour déterminer la quantité totale de protéines dans des échantillons de plasma. Elle est également fréquemment utilisée comme étalon de référence pour les dosages de protéines, car la BSA est facilement disponible, facile à purifier, très stable et dépourvue d'activité enzymatique.
Méthodes de fractionnement de la BSA
La BSA peut être purifiée par fractionnement à l'éthanol à froid ou par fractionnement par choc thermique. Nous proposons de la BSA purifiée par fractionnement à l'éthanol à froid et par fractionnement par choc thermique sous différentes formes, notamment sous forme de poudre lyophilisée ou de solutions liquides de différentes concentrations. La BSA purifiée est couramment utilisée dans la culture cellulaire et tissulaire, le western blotting, l'immunoblotting, comme protéine de transport et comme agent de blocage dans les immunodosages tels que les ELISA pour empêcher la liaison non spécifique d'anticorps ou d'autres protéines. Elle peut également stabiliser les enzymes et autres protéines en solution et servir de complément protéique dans les milieux de culture cellulaire pour une nutrition améliorée. En outre, de la BSA purifiée est ajoutée aux solutions d'anticorps pour augmenter leur stabilité et leur longévité.
Albumine de sérum bovin, fraction V
L'albumine de sérum bovin fraction V (BSA-FV) est une forme hautement purifiée de BSA. Elle présente un degré de pureté élevé, généralement supérieur à 98 %, et ne contient pas de niveaux détectables d'autres protéines ou de contaminants. La BSA-FV est utilisée pour stabiliser les enzymes purifiées et comme réactif de blocage de site dans les techniques ELISA.
Albumines de sérum bovin Probumin®
Les albumines de sérum bovin Probumin® sont des formulations de BSA couramment utilisées pour les tampons, le blocage non spécifique, la stabilisation des protéines et autres applications diagnostiques. Les BSA Probumin® sont fabriquées en interne, sous forme de poudre ou de solutions à 30 % hautement purifiées et testées de manière approfondie. Elles sont disponibles sous différentes formes, notamment cristallisée, et en qualités réactif, sciences de la vie, diagnostic et microbiologie, selon l'application à laquelle elles sont destinées. Compte tenu des diverses utilisations de la BSA, voici quelques questions fréquemment posées et des réponses sur la molécule, les formats, les méthodes et les applications.
La BSA Probumin® est une famille de produits de niveau de qualité MQ300 souvent utilisée pour la fabrication de nombreux produits biologiques, dispositifs médicaux, vaccins pour animaux et tests de diagnostic approuvés par la FDA et l'EMA. Notre site de production de BSA Probumin® situé à Kankakee dans l'Illinois, aux États-Unis, fonctionne selon un système de qualité ISO 9001:2015 et suit les numéros d'installation (EU) n° 142/2011 en conformité avec les réglementations européennes. En tant que produit de niveau MQ300, chaque lot de BSA est accompagné d'un certificat d'analyse détaillant l'ensemble des tests et des spécifications du produit. Nous pouvons fournir un certificat d'adéquation EDQM sur demande ; des certificats d'origine sont également disponibles.
Dans le cadre du procédé de fabrication, plusieurs tests de qualité sont effectués, notamment des tests de pureté, d'IgG, d'acides gras, d'endotoxines, de protéases et d'agents adventices.