Principaux documents
11012002
Sigma-Aldrich
KYAE-1 cell line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique
human esophagus
Niveau de qualité
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
P53 mutation c.455C>T
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Distal oesophageal adenocarcinoma,
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 10,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 14
Milieu de culture
RPMI-1640:Hams F12 1:1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 3 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. There is a requirement to change the culture medium every 2-3 days.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Donna E Hansel et al.
The American journal of surgical pathology, 29(3), 390-399 (2005-02-24)
Esophageal adenocarcinoma arises through well-defined precursor lesions (Barrett esophagus), although only a subset of these lesions advances to invasive adenocarcinoma. The lack of markers predicting progression in Barrett esophagus, typical presentation at advanced stage, and limitations of conventional chemotherapy result
T Kan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 286(4), 792-801 (2001-08-25)
Human esophageal cancer cell lines and human esophageal cancer tissues were profiled on cDNA microarrays. In esophageal cancer cell lines, KYAE and OE-33 (adenocarcinomas) were distinguished from KYSE series (squamous cell carcinomas). Although SK-GT-4 and TE7 were derived from adenocarcinomas
Jurjen J Boonstra et al.
Journal of the National Cancer Institute, 102(4), 271-274 (2010-01-16)
For decades, hundreds of different human tumor type-specific cell lines have been used in experimental cancer research as models for their respective tumors. The veracity of experimental results for a specific tumor type relies on the correct derivation of the