LC-2/ad
94072247, human lung, Epithelial
Synonyme(s) :
LC-2/ad Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
LC-2/ad, 94072247
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal No 53-56
Morphologie
Epithelial
Produits
alpha-1-anti-trypsin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.