Principaux documents
SCC203
Sigma-Aldrich
Lignée de cellules de cancer de l'ovaire humaines IGROV-1
IGROV-1 human ovarian carcinoma cell line is a versatile model for ovarian carcinoma and investigation of drug resistance.
Synonyme(s) :
IGR-OV1, OV1/P
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Application(s)
cell analysis
Description générale
La lignée cellulaire IGROV-1 est un modèle bien connu de carcinome ovarien chimiorésistant. Les cellules IGROV-1 sont dépourvues de récepteurs hormonaux et sont peu à moyennement sensibles à plusieurs agents de chimiothérapie classiques, tout en restant sensibles au cisplatine(1). Les cellules IGROV-1 possèdent une inversion paracentrique du chromosome 3 et une translocation entre les chromosomes 2 et 5(1). La lignée cellulaire IGROV-1 présente une hypermutation et son profil de mutations global ressemble à celui du carcinome endométrial(2). Les cellules IGROV-1 forment des monocouches confluentes en culture, et sont très tumorigènes in vivo, formant des tumeurs solides en 15 jours chez la souris nude(1). Les cellules IGROV-1 se caractérisent par l'expression de vitronectine et d'intégrine αvα3, essentielles au comportement de migration vers les protéines de matrice extracellulaire(3) observé chez ces cellules, et expriment l'oncoprotéine cible MDM2(4).
Origine :
Les cellules IGROV-1 ont été établies à partir d'une tumeur ovarienne primitive, solide, de stade III d'une femme de 47 ans(1).
Domaine de recherche :
Cancer
Origine de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses humaines
Conditionnement
≥1 × 106 cellules/flacon
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans perte significative de fonctionnalité ou d'expression des marqueurs cellulaires.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Questions
  1. Can you please confirm what the Biosafety Level is for this product?
    1 answer
    1. Biosafety practices and guidelines may vary by country and the recognized regulatory agency, therein.
      We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.