B85927
tert-Butanol
TEBOL® 99, ≥99.3%
Synonyme(s) :
Alcool tert-butylique, Triméthyl-carbinol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Essai
≥99.3%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Limite d'explosivité
8 %
Fabricant/nom de marque
TEBOL® 99
Impuretés
≤0.15% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
83 °C (lit.)
Pf
23-26 °C (lit.)
Densité
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A cosolvent with water (tert-Butanol/Water binary system) in the production of poly-ε-caprolactone (PCL) nanoparticles.
- A solvent in the synthesis of ZnO nanoparticles (Zinc oxide nanoparticles) from zinc acetylacetonate hydrate.
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup