Documents
8.22264
Supelco
tert-Butanol
EMPLURA®
Synonyme(s) :
tert-Butanol, Alcool tert-butylique, 2-Méthyl-2-propanol, Triméthylcarbinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-889-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Pression de vapeur
40.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
490 °C
Limite d'explosivité
2.3-8.0 % (v/v)
Impuretés
≤0.1% Water
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
81-83 °C/1013 hPa
Pf
24-25 °C
Température de transition
flash point 14 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
  • Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: Investigates the application of tert-butanol in the tuning of catalytic sites within metal-organic frameworks, essential for advancements in material science and catalysis (Yang & Gates, 2021).
  • Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst: Describes how tert-butanol acts as a solvent in the synthesis of complex photocatalysts, enhancing their efficiency in environmental cleanup applications (Chen et al., 2021).
  • Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase: Demonstrates the role of tert-butanol in enzyme immobilization techniques to improve the stability and activity of lipases, vital for biotechnological applications (Zhu et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Point de fusion : 24,0 - 26,0 °C
Eau : ≤ 0,10 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup