202215
Sodium tetrafluoroborate
98%
Synonyme(s) :
Sodium fluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Solubilité
water: soluble(lit.)
Densité
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable