344443
Sodium fluorophosphate
95%
Synonyme(s) :
Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
95%
Forme
powder
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable