Principaux documents
762377
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoromethanesulfonimide
97%
Synonyme(s) :
Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2F6NNaO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
257.1-258.4 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clé InChI
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A sodiumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide serves as an electrolyte in batteries and fuel cells. Additionally, it is used as a Lewis acid and ionic liquid.
Application
Uses:
  • Electrolyte for batteries and fuel cells
  • Ionic liquids
  • Lewis acids
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai R, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5361-5368 (2009)
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai, R.; et al.
Tetrahedron, 65, 5361-5368 (2009)