13767
Gel de silice
with moisture indicator free of heavy metals
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Produits recommandés
Qualité
with moisture indicator free of heavy metals
Impuretés
≤0.025% soluble in chloroform
Perte
≤2% loss on drying, 150 °C, 3 h
Taille des particules
2-5 mm
Capacité
≥25 % absorption capacity (water)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Multiwell plates in a gel drying box during the solid-phase reverse transfection on cell microarrays.
- Robust protocol for the reverse transfection of cells on small interfering (siRNA) arrays.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable