Principaux documents
1.01972
Supelco
Silica gel with moisture indicator (brown gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
Synonyme(s) :
Brown Silica Gel
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Nomenclature NACRES :
NB.51
Agence
suitable for EPA OTM-45
Niveau de qualité
Forme
granular
Superficie
700 m2/g
Perte
≤2.0% loss on drying, 150°C
Taille des particules
1-4 mm
Dimension de pores
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
Pf
>1000 °C
Application(s)
PFAS testing
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Silica gel with moisture indicator (brown gel) is commonly used as a desiccant in laboratories. Silica brown gel changes its color from brown to yellowish at water uptake from the atmosphere.
Remarque sur l'analyse
Bulk density: about 75
Loss on drying (150 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20.0 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Afficher tout