1.09099
Iode en solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Iode en solution, c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.05 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
- Topical Vancomycin vs. Povidone-Iodine Treatment in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Keratitis: Demonstrates iodine solution′s role in biotechnological antimicrobial treatments, comparing its efficacy against advanced antibiotic solutions in a controlled clinical setting (Alkan et al., 2024).
- Iodine-induced synthetic method and pharmacokinetic study: Details the use of iodine solutions in the synthesis and pharmacokinetics of crocetin, highlighting its potential in drug development and material science applications (Li et al., 2024).
Caractéristiques et avantages
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Concentration en quantité de matière : 0,04975 à 0,05025 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,00015 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique est déterminée au moyen d'une solution de thiosulfate de sodium étalonnée (référence 1.09147). La solution de thiosulfate de sodium est étalonnée et sa traçabilité métrologique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le dichromate de potassium, SRM 136), avec l'iodate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02404), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde