Principaux documents
101389
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Beilstein:
605632
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.04
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.86 (vs air)
Pression de vapeur
11.8 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1178 °F
Limite d'explosivité
7.1 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
pb
132 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.207 g/L at 20 °C
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorobenzene may be used in the synthesis of :
  • DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
  • acetophenetidin
  • DL-erythrose derivatives, which allows to convert pollutants to synthetically useful chiral intermediates
  • ortho/para-nitrochlorobenzenes and aniline
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C
Les clients ont également consulté
"An enantiodivergent approach to D-and L-erythrose via microbial oxidation of chlorobenzene"
Hudlicky T, et al.
Tetrahedron Letters, 30(31), 4053-4054 (1989)
Cheremisinoff.PN
Industrial Solvents Handbook, Revised And Expanded Chemical Industries, (2) (2003)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)