Z114952
Capillary tube
tube capacity 1-5 μL
Synonyme(s) :
851321, Capillary Glass Tube, Capillary Tube, Glass Capillary Tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
white
Conditionnement
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 851321
Capacité du tube
1-5 μL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales