PHR1608
Lactulose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 210
traceable to Ph. Eur. L0130000
traceable to USP 1356803
Famille d'API
lactulose
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
Clé InChI
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Lactulose is a disaccharide that finds immense applications in medicine, nutrition and dairy technology. It is utilized as a medicine in the treatment of portal systemic encephalopathy and chronic constipation.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable