G0886
4-O-β-Galactopyranosyl-D-mannopyranose
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-epi-Lactose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES
OCC1OC(OC2C(O)C(O)OC(CO)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2
Clé InChI
QIGJYVCQYDKYDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable