Principaux documents
74882
Supelco
1-octanesulfonate de sodium monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-Octanesulfonique sodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.29
Beilstein:
3574241
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
sheet
Qualité
LiChropur
Poids mol.
234.29 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
≥300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le 1-octanesulfonate de sodium monohydraté est un réactif d′appariement d′ions adapté à la séparation de cations d′après la longueur de leur chaîne carbonée.
Application
Le 1-octanesulfonate de sodium monohydraté peut servir de réactif d′appariement d'ions dans la détermination de la trigonelline dans des échantillons de café par chromatographie par formation de paires d′ions. Il peut également servir de diluant et d′additif pour phase mobile dans l′identification, le dosage et l′analyse du profil d′impureté d′un médicament en vrac à base de méthylséléno-L-cystéine (L-SeMC) à l′aide d′une méthode HPLC en phase inverse à appariement d′ions avec détection UV.
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Validation of a Stability-Indicating Method for Methylseleno-l-Cysteine (l-SeMC)
Canady K, et al.
Journal of Chromatographic Science, 54(1), 22-27 (2016)
Low pressure ion pair chromatography with amperometric detection for the determination of trigonelline in coffee samples
Sousa MBT, et al.
Food Research International, 114, 223-229 (2018)
Rapid and simple analysis of paraquat in tissue homogenate by ultra-high performance liquid chromatography.
Merritt, T. J. S., et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3, 1428-1432 (2011)
Kamila Syslová et al.
Journal of chromatography. A, 1218(21), 3382-3391 (2011-03-15)
A sensitive assay method was developed for a parallel, rapid and precise determination of dopamine and its metabolites, homovanillic acid, 3-methoxytyramine and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, from brain microdialysates. The method consisted of a pre-treatment step, freeze-drying (lyophilization), to concentrate dopamine and
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 104, 122-129 (2014-12-17)
A new microextraction by packed sorbent (MEPS) procedure coupled to a high-performance liquid chromatographic method has been developed for quantitation of catecholamines (i.e. norepinephrine, epinephrine and dopamine) in innovative biological samples, namely dried plasma and urine spots. Analyses were carried
Protocoles
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.