Documents
H2766
Sigma-Aldrich
1-Heptanesulfonate de sodium
Synonyme(s) :
Acide 1-heptanesulfonique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C7H15O3SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic (oragnic)
Niveau de qualité
Description
anionic
Forme
powder
Poids mol.
202.25 g/mol
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impuretés
<2.0% water (Karl Fischer)
Pf
300  °C (572 °F)
Solubilité
H2O: ≥100 mg/mL
Traces de cations
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le 1-heptanesulfonate de sodium appartient au groupe de tensioactifs des alkylsulfonates de sodium. Il comporte une tête -SO-3 avec un ion sodium à laquelle est fixée une chaîne alkyle. Le 1-heptanesulfonate de sodium a une concentration micellaire critique de 0,302 mol/dm3.
Le 1-heptanesulfonate de sodium, aussi connu sous le nom d'heptanesulfonate de sodium, est un composé polyvalent très utilisé dans les expériences de laboratoire et la recherche en biochimie. Il sert d'agent d'appariement d'ions, de tensioactif et de tampon et joue ainsi un rôle crucial dans différentes applications. En biochimie, il facilite certaines tâches comme la purification des protéines et la séparation des acides nucléiques en réduisant la tension de surface pour un meilleur mélange. Il sert aussi d'agent chélatant pour l'analyse des ions métalliques et de tampon dans les expériences biologiques. Le 1-heptanesulfonate de sodium est le choix privilégié pour les analyses par HPLC et électrophorèse capillaire haute performance, où il facilite la séparation des analytes chargés positivement aussi bien organiques qu'inorganiques, des produits pharmaceutiques à la recherche sur les peptides.
Application
Le 1-heptanesulfonate de sodium a été utilisé comme constituant d′un tampon de phase mobile pour la pré-stabilisation d′une colonne de chromatographie en phase liquide haute performance.
Réactif d′appariement d′ions pour la HPLC, notamment l′analyse de peptides et de protéines.
Actions biochimiques/physiologiques
Le 1-heptanesulfonate de sodium sert de réactif d′appariement d′ions pour l′analyse de l′épinéphrine et de la norépinéphrine en chromatographie par formation de paires d′ions (IPC).
Caractéristiques et avantages
  • Produit idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Produit chimique de grande pureté convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Analysis of catecholamines in urine by unique LC/MS suitable ion-pairing chromatography
Bergmann ML, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1057(2), 118-123 (2017)
Determination of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine from human blood samples by HPLC-FL
Birsan C, et al.
Analytical Letters, 41(10), 1720-1731 (2008)
Validated HPLC-Fl method for the analysis of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine biomarkers in human blood
Albu C, et al.
Journal of Fluorescence, 23(3), 381-386 (2013)
A R Calhoun et al.
Journal of colloid and interface science, 309(2), 505-510 (2007-03-03)
Measurements have been made to determine the solubility of ethane, C2H6, in aqueous solutions of four different surfactants of the linear alkanesulfonate class at 25 degrees C. The surfactants, sodium 1-pentanesulfonate, sodium 1-hexanesulfonate, sodium 1-heptanesulfonate, and sodium 1-octanesulfonate, all share
Marianna Sikorska et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2329-2346 (2014-04-30)
Although the support for the use of antioxidants, such as coenzyme Q(10) (CoQ(10)), to treat Parkinson's disease (PD) comes from the extensive scientific evidence, the results of conducted thus far clinical trials are inconclusive. It is assumed that the efficacy