76952
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-pentanesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
sheet
Qualité
LiChropur™
Poids mol.
192.21 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable