61234
αAcide α-cétoglutarique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 2-oxoglutarique, Acide 2-oxopentanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
99.0-101.0% (T)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.[2]
- Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).[3]
- Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable