PHR1273
Malic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
DL-Malic acid, (±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000143
traceable to USP 1374601
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
malic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
131-133 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
397.4 °F
Point d'éclair (°C)
203 °C
Les clients ont également consulté
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.