A8060
Acrylic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥90%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Acryloxysuccinimide
About This Item
Produits recommandés
product name
Acrylic acid N-hydroxysuccinimide ester, ≥90%
Niveau de qualité
Pureté
≥90%
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Acrylated hyaluronic acid (HA) hydrogel for bone regeneration applications.
- Injectable, biodegradable, and thermosensitive copolymers for tissue engineering.
- Imidazole-based biocompatible, aqueous quantum dots (QDs).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable